Learn More
Cytiva Lámina de filtro de papel doblado para análisis cualitativo de grado 597
Para numerosas aplicaciones analíticas rutinarias de diferentes sectores
Marca: Cytiva 10311887
Detalles adicionales : Peso : 1.36000kg
Descripción
- Papel de filtro medio rápido
- Retención de partículas de medio a fino
- Filtros contenido de grasa para las pruebas de alimentos
- Elimina CO2, turbidez en el análisis de bebidas
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 597, grado estándar, círculo, 580 × 580 mm | |
Celulosa | |
Papel de filtro rápido. Indicado en una serie de normas y métodos [por ejemplo, determinación de aflatoxinas en piensos (BS 5766-7) y determinación de mercurio en lodos (método EPA 105)]. | |
Medio fino | |
580 × 580 mm (23 × 23 pulg.) | |
580 mm |
Lámina | |
Media rápida | |
Grado 588 | |
500 unidades | |
580 mm | |
240 mm |