Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 597 Optima Qualitative Filter Paper, Sheets
For a variety of routine applications in the food and beverage industries. Well-suited for the determination of fat content in food or removal of carbon dioxide and turbidity from beverages such as beer.
333.00€ - 1485.00€
Especificaciones
Peso base | 85 g/m2 |
---|---|
Descripción | 90 % de contenido mínimo de alfa celulosa |
Formato | Lámina |
Material | Celulosa |
Particle Retention | De 4 a 7 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16467665
|
Cytiva
989410110 |
100/paq. |
333.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16457665
|
Cytiva
989410109 |
500/paq. |
1485.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials
- Medium fast filtration rate
- Minimum 90% cellulose content
- Available in sheets, circles and pre-pleated formats
- Pre-pleated qualitative filters provide improved flow rates and increased loading capacity compared to equivalent flat filters
- Technical and scientific support from Cytiva
Especificaciones
85 g/m2 | |
Lámina | |
De 4 a 7 μm | |
Aplicaciones analíticas rutinarias en diversas industrias, tales como las pruebas alimentarias o la eliminación del dióxido de carbono y la turbidez de las bebidas | |
190 μm | |
58 x 58 cm |
90 % de contenido mínimo de alfa celulosa | |
Celulosa | |
Velocidad media | |
Grado 597 Optima (Estándar) | |
Papel filtro para análisis cualitativo |