Learn More
Cytiva Circulo de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3
Captura muestras de partículas muy finas como moléculas insolubles en grasas o aceites. Los círculos de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3 Whatman™ proporcionan mediciones exactas de masa seca sin ceniza.
Marca: Cytiva 10300263
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Captura muestras de partículas muy finas como moléculas insolubles en grasas o aceites.Los círculos de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3 Whatman™ proporcionan mediciones exactas de masa seca sin ceniza.
Útiles en la captura de muestras de partículas muy finas, como moléculas insolubles en grasas o aceites o para soportar masa seca sin ceniza.- Alta pureza (< 0,01% de cenizas) para métodos de masa seca sin cenizas
- Filtro de cinta azul
- Retención de precipitados muy fina (clase 2d según DIN 53 135)
- Velocidad de filtración de Herzberg de 750 segundos
- También disponible como en grado 589/3 ½
Especificaciones
84 g/m2 | |
Filtro de grado 589/3 para retención de precipitado fino, círculo de 12,7 mm (1000 uds.) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
Diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales. Para precipitados muy finos. Papel de filtro lento con la máxima eficacia para recoger partículas muy pequeñas. También se utiliza para muchos métodos analíticos rutinarios en diferentes | |
Muy fina | |
160 μm | |
12,7 mm |
Azul | |
Circulares | |
De 375 s | |
589/3 | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza |