Learn More
Cytiva Circulo de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3
Captura muestras de partículas muy finas como moléculas insolubles en grasas o aceites. Los círculos de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3 Whatman™ proporcionan mediciones exactas de masa seca sin ceniza.
Marca: Cytiva 10300212
72.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.16000kg
Description
Captura muestras de partículas muy finas como moléculas insolubles en grasas o aceites.Los círculos de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3 Whatman™ proporcionan mediciones exactas de masa seca sin ceniza.
Útiles en la captura de muestras de partículas muy finas, como moléculas insolubles en grasas o aceites o para soportar masa seca sin ceniza.- Alta pureza (< 0,01% de cenizas) para métodos de masa seca sin cenizas
- Filtro de cinta azul
- Retención de precipitados muy fina (clase 2d según DIN 53 135)
- Velocidad de filtración de Herzberg de 750 segundos
- También disponible como en grado 589/3 ½
Specifications
84 g/m2 | |
Línters de algodón de alta calidad | |
589/3 | |
Paquete de 100 | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Circulares | |
375 s | |
Muy fina | |
160 μm | |
150 mm |