Learn More
Cytiva Circulo de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3
Captura muestras de partículas muy finas como moléculas insolubles en grasas o aceites. Los círculos de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3 Whatman™ proporcionan mediciones exactas de masa seca sin ceniza.
Marca:  Cytiva 10300211
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11343035
  • 54.60€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Captura muestras de partículas muy finas como moléculas insolubles en grasas o aceites.Los círculos de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3 Whatman™ proporcionan mediciones exactas de masa seca sin ceniza.
Útiles en la captura de muestras de partículas muy finas, como moléculas insolubles en grasas o aceites o para soportar masa seca sin ceniza.
  • Alta pureza (< 0,01% de cenizas) para métodos de masa seca sin cenizas
  • Filtro de cinta azul
  • Retención de precipitados muy fina (clase 2d según DIN 53 135)
  • Velocidad de filtración de Herzberg de 750 segundos
  • También disponible como en grado 589/3 ½
Especificaciones
Especificaciones
84 g/m2
Línters de algodón de alta calidad
589/3
Paquete de 100
Papel de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza
Circulares
375 s
Muy fina
160 μm
125 mm