Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 589/2
Retiene precipitados de finura media mediante el uso de material que prácticamente no contiene ceniza. El papel de filtro para análisis cualitativo de grado 589/2 Whatman™ se utiliza cuando se están recogiendo precipitados de finura media y los papeles se deben incinerar para permitir el análisis.
Marca: Cytiva 10300107
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
Retiene precipitados de finura media mediante el uso de material que prácticamente no contiene ceniza.El papel de filtro para análisis cualitativo de grado 589/2 Whatman™ se utiliza cuando se están recogiendo precipitados de finura media y los papeles se deben incinerar para permitir el análisis.
Diseñado para análisis gravimétrico- Filtro de cinta blanca para precipitados de finura media
- Sin ceniza
- Velocidad de filtración media
- Para la medición de contenido de arena en alimentos
- Para la determinación de la calidad de la harina
- Para análisis de suspensión acuosa
Especificaciones
Blanco | |
Circulares | |
De 4 a 12 μm | |
Medio | |
Grado 589/2 | |
180 μm | |
55 mm |
Filtro de precipitado de finura media de grado 589/2, 55 mm círculo (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
70 s | |
Diseñados para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales. Para precipitados de finura media con velocidad de filtración media. Se aplican en una gran variedad de métodos rutinarios en análisis cuantitativo, por ejemplo, la determinación del contenido de arena | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza |