Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 589/2
Retiene precipitados de finura media mediante el uso de material que prácticamente no contiene ceniza. El papel de filtro para análisis cualitativo de grado 589/2 Whatman™ se utiliza cuando se están recogiendo precipitados de finura media y los papeles se deben incinerar para permitir el análisis.
Marca: Cytiva 10300111
57.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
Retiene precipitados de finura media mediante el uso de material que prácticamente no contiene ceniza.El papel de filtro para análisis cualitativo de grado 589/2 Whatman™ se utiliza cuando se están recogiendo precipitados de finura media y los papeles se deben incinerar para permitir el análisis.
Diseñado para análisis gravimétrico- Filtro de cinta blanca para precipitados de finura media
- Sin ceniza
- Velocidad de filtración media
- Para la medición de contenido de arena en alimentos
- Para la determinación de la calidad de la harina
- Para análisis de suspensión acuosa
Especificaciones
Blanco | |
Circulares | |
De 4 a 12 μm | |
Medio | |
Grado 589/2 | |
180 μm | |
125 mm |
Filtro de precipitado de fino a medio de grado 589/2, círculos de 125 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
De 70 s | |
Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para análisis instrumentales. Para precipitados de finura meda que ofrecen velocidad de filtración media. Se aplica en varios métodos rutinarios en el análisis cuantitativo, por ejemplo, para la determinación del contenido de arena. | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza |