Learn More
Cytiva Papeles de filtro para análisis cualitativo doblados de grado 2V
Ahorra tiempo en el proceso de adaptar círculos a embudos cónicos. Los papeles de filtro para análisis cualitativo plegados de grado 2V Whatman™ proporcionan flujo medio y un índice de retención de partículas nominal de 8 μm a una velocidad de filtración mayor.
Marca:  Cytiva 1202-400
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11340434
  • 326.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ahorra tiempo necesario para encajar círculos en embudos cónicos.Los papeles de filtro cualitativos plegados Whatman™ de grado 2 V proporcionan un flujo medio y una retención nominal de partículas de 8 μm a una velocidad de filtración más alta.
El papel de filtro preplegado de grado 2 V expone un área de superficie adicional, lo que permite una mayor capacidad de carga y un menor tiempo de filtración.
  • Caudal medio y retención nominal de partículas de 8µ m
  • Velocidad de filtración de Herzberg de 240 s
  • Acanalado (pre-plisado) para un uso fácil con embudos de filtro cónicos
  • Puede usarse para análisis de suelos o filtración general
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro preplegado de grado 2V para análisis cualitativo, círculo de 400 mm (100 unidades)
Celulosa
De 240 s
Certificado para los métodos de análisis de cereales. Capacidad de carga normal; resistencia limitada a la humedad.
Medio fino
190 μm
Círculo preplegado
> 8 μm
Medio
Grado 2V
Paquete de 100
400 mm