Learn More
Cytiva Papeles de filtro para análisis cualitativo doblados de grado 114V
Admite una gran capacidad de carga gracias al papel de filtro con resistencia a la humedad. Los papeles de filtro para análisis cualitativo plegados Whatman™ de grado 114V ofrecen una filtración rápida de precipitados gruesos y gelatinosos.
Marca: Cytiva 1214-150
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
Admite una gran capacidad de carga gracias al papel de filtro con resistencia a la humedad.Los papeles de filtro para análisis cualitativo plegados Whatman™ de grado 114V ofrecen una filtración rápida de precipitados gruesos y gelatinosos.
Los filtros acanalados de grado 114V son aptos para la recuperación de partículas grandes y precipitados gelatinosos.- Con resistencia a la humedad para una alta estabilidad mecánica.
- Retención nominal de partículas de 25 µm
- Filtración rápida (Herzberg 38 s)
- La resina químicamente estable proporciona una mayor resistencia a la humedad
- Lámina de filtro acanalado (preplegado) para facilidad de uso y compatibilidad con los embudos cónicos
- Superficie de filtro lisa para una recuperación eficaz de los precipitados
Especificaciones
Papel de filtro doblado (preplegado) para análisis cualitativo de grado 114V, círculo de 150 mm (100 unidades) | |
Celulosa | |
> 25 μm | |
Rapidez | |
Grado 114V | |
190 μm |
Círculo preplegado | |
Precipitados gelatinosos y partículas gruesas | |
De 38 s | |
El papel de filtro suave de grado 114V Whatman de GE es resistente a la humedad para una alta estabilidad mecánica. Los filtros acanalados de grado 114V son aptos para la recuperación de partículas grandes y precipitados gelatinosos. | |
Paquete de 100 | |
150 mm |