Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cualitativo con resistencia a la humedad de grado 114: Circular
Papel grueso con superficie lisa o plisada
Marca: Cytiva 1114-125
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Papel grueso con superficie lisa o plisada
- Tienen una alta resistencia a la humedad gracias a la adición de una pequeña cantidad de una resina químicamente estable
Los modelos con n.º de cat. 09-833F se fabrica a medida y, por tanto, no es reembolsable
Especificaciones
Filtro de papel cualitativo con resistencia a la humedad de grado 114, círculo, 125 mm | |
Celulosa | |
5,3 s/100 ml/pulgadas2 | |
Grado 114 | |
100 piezas | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
125 mm |
Circulares | |
25 μm | |
Solo la mitad del grosor del grado 113 y adecuado para precipitados gruesos o gelatinosos. Superficie lisa para una fácil recuperación de los precipitados. | |
Grueso | |
190 μm | |
4,92 in |