Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa de vidrio Mini-UniPrep G2: 0.2μm con tapones normales
Para obtener eficiencia de filtro HPLC/UHPLC avanzada gracias a la pureza del vidrio
Marca: Cytiva GN203NPEORG
503.50 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.62000kg
Descripción
Los filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2 proporcionan una forma rápida y sencilla de eliminar partículas de las muestras preparadas para análisis por cromatografía líquida de ultra alto rendimiento o por cromatografía líquida de alto rendimiento. La simplificación de la preparación de muestras de UHPLC/HPLC minimiza el tiempo de inactividad del instrumento que se produce por del uso de muestras sin filtrar.
El diseño de este producto de última generación elimina muchos consumibles del proceso, proporcionando beneficios inmediatos relacionados con el tiempo, el coste y el proceso: El émbolo contiene una membrana de filtración y un tapón/septum, mientras que el vial de muestreador automático de vidrio integral elimina la contaminación por lixiviados (común en el caso de viales de polipropileno) que puede distorsionar los resultados. Mini-UniPrep G2 se puede usar con el compresor manual (una sola posición) o con un compresor múltiple que puede procesar hasta ocho muestras a la vez.
- Incluye un vial de vidrio de borosilicato integral, émbolo con membrana de filtro y septum/tapón
- Los viales de vidrio de borosilicato eliminan los lixiviados que pueden contaminar la muestra
- Diseñado para que se pueda cargar directamente en cualquier muestreador automático que admita viales de 12 x 32 mm -o bien-
se puede perforar el septum con una aguja para extraer la muestra e inyectarla manualmente en un analizador - El vial tiene una capacidad de hasta 0,5 ml de muestra sin filtrar o 0,33 ml muestra filtrada
- El vial transparente permite la inspección visual para confirmar fácilmente que se ha filtrado la muestra
- Los viales de vidrio ámbar protegen las muestras sensibles a la luz de la exposición a los rayos UV
- Amplia gama de membranas con 0,2μ m de tamaño de poro para satisfacer requisitos específicos
Especificaciones
Transparente | |
0,2 μm | |
Filtro sin jeringa |
PTFE | |
Unidad |