Learn More
Cytiva Prefiltro de microfibra de vidrio, clasificación de retención de partículas de 1 μm
Multilayer graded density filters for rapid and efficient filtration of samples with high solids content. Whatman™ Glass Microfiber Prefilters are designed with a coarse glass filter top layer (10μm) meshed with a finer layer. The multigrade glass filter traps larger particles in its pores of the coarse layer, medium-sized particles in the interface meshing, and smaller particles in the interstices of the fine layer.
66.30€ - 74.20€
Especificaciones
Caudal de aire | 3,1 seg./100 ml/1,56 cm2 |
---|---|
Descripción | Los prefiltros 150 de GMF Whatman de GE son filtros de densidad graduada multicapa para la filtración rápida y eficaz de muestras con un alto contenido de sólidos. |
Formato | Circulares |
Material | Vidrio de borosilicato |
Particle Retention | > 1 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11305144
|
Cytiva
1841-047 |
47 mm | 1,5 seg./100mL/1,56 cm2 |
66.30€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11315144
|
Cytiva
1841-090 |
90 mm | 3,1 seg./100mL/1,56 cm2 |
74.20€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Multilayer graded density filters for rapid and efficient filtration of samples with high solids content. Whatman™ Glass Microfiber Prefilters are designed with a coarse glass filter top layer (10μm) meshed with a finer layer. The multigrade glass filter traps larger particles in its pores of the coarse layer, medium-sized particles in the interface meshing, and smaller particles in the interstices of the fine layer.
- Puede filtrar casi el doble de volumen de muestra que un prefiltro de densidad única
- En comparación con una membrana desprotegida, puede filtrar de tres a siete veces más volumen de muestra
- Mayor capacidad de carga de partículas y caudales más rápidos que los prefiltros uniformes
- Excelente retención de partículas (tanto grandes como pequeñas)
- Vidrio de borosilicato al 100 %, sin ligante
- Prolonga la vida útil de la membrana de filtración final
Especificaciones
3,1 seg./100 ml/1,56 cm2 | |
Circulares | |
> 1 μm | |
grado GMF 150 | |
730 μm | |
222 ml/min |
Los prefiltros 150 de GMF Whatman de GE son filtros de densidad graduada multicapa para la filtración rápida y eficaz de muestras con un alto contenido de sólidos. | |
Vidrio de borosilicato | |
Prefiltro con alta capacidad de carga y buenos caudales. | |
Circulares | |
Prefiltro |