Learn More
Cytiva Papel filtro de microfibra de vidrio de grado 6
Captura partículas diminutas sin debilitarse. El papel de filtro de microfibra de vidrio de grado 6 Whatman™ puede usarse también para la determinación de residuos y sustancias que se pueden filtrar durante el encendido o el análisis de medios agresivos.
Marca: Cytiva 10370002
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
Apto para análisis de agua y aguas residuales, con retención de partículas extremadamente finas y mayor resistencia.- Eficacia de retención del filtro de submicras para capturar partículas extremadamente pequeñas
- Aglutinante inorgánico para mayor resistencia
- Resistentes a temperaturas de hasta 500 °C
- Se puede utilizar como prefiltro para muestras densas
Especificaciones
Circulares | |
< 1 μm | |
Lenta | |
Paquete de 200 | |
50 mm |
Vidrio de borosilicato | |
40 s/100 ml/pulg2 | |
GF 6 | |
350 μm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.