Learn More
Cytiva Papel filtro de microfibra de vidrio de grado 10
Papel de filtro de microfibra de vidrio
Marca: Cytiva 10370302
Detalles adicionales : Peso : 0.98430kg
Descripción
Reforzado con un aglutinante orgánico para proporcionar una alta estabilidad mecánica.Los filtros de microfibra de vidrio Whatman™ con ligante, grado GF 10 pueden usarse para diversas aplicaciones desde el análisis de partículas finas y gruesas hasta membranas de prefiltro para residuos de protección de cultivos.
- Resistentes a temperaturas de hasta 180 ° C
- Reforzado con aglutinante orgánico de alta calidad para una alta estabilidad mecánica
- Velocidad de filtración media
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Se utiliza como ayuda de pesaje durante el pesaje por infrarrojos o para aplicaciones de muestreo automático
- El formato de carrete se puede utilizar como filtro de rollo en unidades de filtración automática de aire
Especificaciones
12 s/100 ml/1,56 cm2 | |
Circulares | |
Medio | |
200 | |
50 mm (Diám) | |
50 mm |
70 g/m2 | |
Vidrio de borosilicato | |
GF 10 | |
350 μm | |
50 mm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.