Learn More
Cytiva Filtros de jeringas de PES GD/X desechables
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro. Los filtros de jeringa estériles de PES Whatman™ GD/X se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
Marca: Cytiva 6896-2504
185.92 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Fabricados en una carcasa de polipropileno con una pila de prefiltración de prefiltros Whatman GMF 150 (densidad graduada) y de microfibra de vidrio GF/F. Este diseño evita la acumulación de la contrapresión que normalmente causa el bloqueo de una membrana desprotegida.- Filtro de jeringa con prefiltración integrada
- Entrada Luer-Lok™ hembra; salida Luer Slip macho
- El caudal debería entrar por la entrada
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F) a 15 psi durante 20 min
- Temperatura máxima 131°C (267°F) Área de filtración: 13mm - 1,3 cm2; 25mm - 4,6 cm2 Límite de presión: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
- Todos los materiales son seguros biológicamente: superan los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense—
- Medios de prefiltración: 100 % fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0,7μm
- Dispositivos de filtración desechables que proporcionan eficiencia de ahorro de mano de obra al mismo tiempo que garantizan la uniformidad del rendimiento del filtro
- Alta capacidad de carga para muestras con un alto contenido de sólidos
- Aptos para electroforesis capilar, HPLC y preparación de muestras UV/VIS
Los filtros GD/X no estériles están disponibles en dos diámetros: 13 mm y 25 mm y tres tamaños de poro: 0,2 μm, 0,45 μm y 5 μm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
0,45 μm | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
50/paq. | |
25 mm |
Filtro de jeringa estéril GD/X de 25 mm, medio de filtración de PES, 0,45 μm (50 unidades) | |
Poliestersulfona (PES) | |
4,6 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
75 psi | |
> 10 ml |