Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman GD/X PVDF™
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro. Los filtros de jeringa -AH Whatman™ GD/X se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
Marca: Cytiva 6871-2550
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Fabricados en una carcasa de polipropileno con una pila de prefiltración de prefiltros Whatman GMF 150 (densidad graduada) y de microfibra de vidrio GF/F. Este diseño evita la acumulación de la contrapresión que normalmente causa el bloqueo de una membrana desprotegida.- Filtro de jeringa con prefiltración integrada
- Entrada Luer-Lok™ hembra; salida Luer Slip macho
- El caudal debería entrar por la entrada
- Esterilizable en autoclave a 121 °C a 15 psi (1 bar) durante 20 min
- Temperatura máxima, 131 °C (267 °F) Área de filtración: 13 mm-1,3 cm2; 25 mm-4,6 cm2 Límite de presión: 13 mm-100 psi (6,89 bar); 25 mm-75 psi (5,17 bar)
- Todos los materiales son seguros biológicamente: superan los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense—
- Medios de prefiltración: 100 % fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 10 μm: 1 μm GF/F 0,7 μm
- Dispositivos de filtración desechables que proporcionan eficiencia de ahorro de mano de obra al mismo tiempo que garantizan la uniformidad del rendimiento del filtro
- Alta capacidad de carga para muestras con un alto contenido de sólidos
- Aptos para electroforesis capilar, HPLC y preparación de muestras UV/VIS
Los filtros GD/X no estériles están disponibles en dos diámetros: 13 mm y 25 mm y tres tamaños de poro: 0,2 µm, 0,45 µm y 5 µm
Especificaciones
Filtro de jeringa GD/X de 25 mm, medio de filtración de nylon, 5,0μ m (1500 unidades) | |
Nailon | |
4,6 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
100 % de fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0,7 μm | |
1500 piezas | |
21,6 x 29,8 mm |
Sí | |
5 μm | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
5,2 bar (75 psi) | |
≤ 10 ml | |
25 mm |