Learn More
Cytiva Filtros de membrana de policarbonato Cyclopore™
Garantiza la visibilidad de las partículas en el microscopio con membranas suaves y de baja afinidad para tinciones. Los filtros de membrana de policarbonato Whatman™ Cyclopore™ también pueden reproducir las características de microfiltración de los filtros de membrana con surcos grabados.
Marca: Cytiva 7060-2511
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Garantiza la visibilidad de las partículas en el microscopio con membranas suaves y de baja afinidad para tinciones.Los filtros de membrana de policarbonato Whatman™ Cyclopore™ también pueden reproducir las características de microfiltración de los filtros de membrana con surcos grabados.
Para filtración y detección de partículas. La captura de superficie real proporciona un examen sencillo de muestras y tiempos de análisis cortos.
- Sin diseminación de partículas, lo que proporciona una filtración ultra limpia.
- Absorción y adsorción de filtración insignificantes; no higroscópicos
- La baja afinidad para tinciones proporciona un mayor contraste óptico y facilita la visibilidad bajo el microscopio.
- Hidrófilos con niveles bajos de unión de proteínas inespecífica.
- Peso de tara bajo
- Esterilizables en autoclave: 30 min a 121 °C
Especificaciones
Translúcido | |
2 μm | |
Paquete de 100 |
Policarbonato | |
Hidrófilo | |
25 mm |