Learn More
Cytiva Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Fabricados bajo estrictos controles. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman™ tienen una extraordinaria flexibilidad mejorada y se han fabricado para tolerar el mal uso durante la manipulación, la carga y la esterilización en autoclave sin sacrificar la integridad.
Marca: Cytiva 10400112
Detalles adicionales : Peso : 0.02800kg
Descripción
- Distribución estrecha del tamaño de los poros para mejorar la captura y el análisis de la superficie.
- Bajos niveles de extraíbles para garantizar la integridad de las muestras.
- Alta resistencia y flexibilidad
- Estabilidad de temperatura mejorada
- Reducción de la contracción
Especificaciones
Circulares | |
8 μm | |
105-140 μm | |
47 mm |
Nitrato de celulosa | |
Paquete de 100 | |
1,85 in |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose