Learn More
Cytiva Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Fabricados bajo estrictos controles. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman™ tienen una extraordinaria flexibilidad mejorada y se han fabricado para tolerar el mal uso durante la manipulación, la carga y la esterilización en autoclave sin sacrificar la integridad.
Marca: Cytiva 10401306
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Fuerza y flexibilidad más altas. Mayor estabilidad de la temperatura. Menos encogimiento. Filtros lisos blancosEspecificaciones
Circular | |
0.2 μm | |
105 to 140 μm | |
50mm |
Nitrato de celulosa | |
Paquete de 100 | |
1.9 pulg |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.