Learn More
Cytiva Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Fabricados bajo estrictos controles. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman™ tienen una extraordinaria flexibilidad mejorada y se han fabricado para tolerar el mal uso durante la manipulación, la carga y la esterilización en autoclave sin sacrificar la integridad.
Marca: Cytiva 10400212
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Distribución estrecha del tamaño de los poros para mejorar la captura y el análisis de la superficie.
- Bajos niveles de extraíbles para garantizar la integridad de las muestras.
- Alta resistencia y flexibilidad
- Estabilidad de temperatura mejorada
- Reducción de la contracción
Especificaciones
Circulares | |
5 μm | |
105-140 μm | |
47 mm |
Nitrato de celulosa | |
Paquete de 100 | |
1,85 in |
Seguridad y manipulación
- X100 MEMBRANFILTER AE98 47MM,
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose