Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin ligante, láminas de grado GF/B
Filtra partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga. Los filtros de microfibra sin ligantes Whatman™, láminas de grado GF/B, son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos.
Marca: Cytiva 1821-271
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Filtra partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga.Los filtros de microfibra sin ligantes Whatman™, láminas de grado GF/B, son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Filtro de partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga.
- Útil para la aclaración de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos
- Especialmente útil cuando es necesaria la aclaración de líquidos o la cuantificación de sólidos para suspensiones de partículas finas de gran carga
- Se utiliza en técnicas de recuento de centelleo de líquidos (LSC) cuando es necesaria una gran capacidad de carga
- Se puede utilizar como filtro de membrana de retentiva fina
Especificaciones
143 g/m2 | |
Lámina | |
1,0 μm | |
Se utiliza en técnicas de recuento de centelleo de líquidos (LSC) cuando es necesaria una gran capacidad de carga | |
Paquete de 100 | |
500 °C | |
675 μm |
El grado GF/B de la marca Whatman de GE es un filtro grueso con filtro de partículas finas y buena capacidad de carga. Los filtros GF/B son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos. | |
Vidrio de borosilicato | |
81 ml/min | |
Grado GF/B | |
932 °F | |
0.02 pulg | |
Filtro |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.