Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin ligante, láminas de grado 934-AH
Diseñados para el análisis de residuos de materiales que se pueden filtrar y que requieren un filtro de microfibra de vidrio de gran capacidad de carga. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado 934-AH también se utilizan en la recolección de células, el centelleo de líquidos y el control de la contaminación.
Marca: Cytiva 1827-889
Detalles adicionales : Peso : 0.85000kg
Descripción
Los filtros de grado 934-AH son filtros suaves de calidad del agua con alta eficacia de retención. Se utilizan a menudo en análisis de sólidos suspendidos totales.- Superficie suave para una eficaz recuperación de precipitados
- Retención de partículas finas de 1,5µ m.
- Resiste temperaturas de hasta 500 °C
- Velocidad de filtración rápida
Especificaciones
64 g/m2 | |
Lámina | |
1,5 μm | |
341 ml/min | |
Grado 934 | |
Lámina | |
932 °F | |
0,017 in | |
Filtro para análisis total de sólidos suspendidos |
Los filtros de microfibra de vidrio de borosilicato de grado 934 AH de Whatman de GE son filtros de calidad de agua lisa con alta eficiencia de retención. Los filtros de grado 934-AH se utilizan a menudo en análisis de sólidos suspendidos totales. | |
Vidrio de borosilicato | |
47 s/100 ml | |
Se utiliza para determinar los sólidos suspendidos totales en el agua, la eliminación de la turbidez y la filtración de los cultivos de bacterias. Utilziado para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Se recomienda para el control de la contaminación del agua, la recolección celular, el recuento de centelleo líquido | |
Paquete de 100 | |
Suave | |
500 °C | |
435 μm | |
305 x 381mm (12 x 15 pulg.) |