Learn More
Cytiva Aparato de filtración al vacío múltiple AS300
Aparato de filtración en vacío múltiple AS300/3, sistema de filtración en vacío de tres puestos, acero inoxidable 500 ml, 47/50 mm, pantalla de soporte
Marca: Cytiva 10445830
Detalles adicionales : Peso : 4.80000kg
Descripción
El aparato se puede esterilizar en autoclave y mediante calor seco hasta 180°C. Solo para funcionamiento en vacío. Si se utilizan tubos de limpieza, no pueden superar 1,3 bar (exceso de presión de 300 mbar).Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
AS300/3 |
Sistema de filtración en vacío | |
Filtro de pantalla de soporte de acero inoxidable, colector de 3 posiciones | |
500 mL |