Learn More
Cytiva Filtros para aplicaciones específicas
Filtro lavado en ácido para la determinación de elementos de traza (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Marca: Cytiva 10301647
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Whatman ofrece una línea de papeles filtro de celulosa para aplicaciones específicas. La línea de productos incluye papeles filtro para su uso en el análisis de suelos y papeles filtro para la industria del azúcar.Especificaciones
Para su uso en análisis de suelos, papeles filtro para la industria azucarera | |
Grado 0790,5 | |
185mm | |
Filtro |