Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Anotop™ de 10 mm
Elimina casi el 100 % de las partículas más grandes que el tamaño de poro. Los filtros de jeringa Whatman™ Anatop™ de 10 mm incluyen una estructura de poro capilar muy definida y una distribución de tamaño de poro estrecha, lo que permite un alto nivel de uniformidad en la retención de partículas.
Marca: Cytiva 6809-1012
383.11 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
Elimina prácticamente el 100 % de partículas mayores que el tamaño de poro.Los filtros de jeringa Whatman™ Anatop™ de 10 mm incluyen una estructura capilar de poros altamente definida y una distribución estrecha del tamaño de los poros, lo que permite un alto nivel de consistencia en la retención de partículas.
Compatible con suspensiones acuosas y una amplia gama de disolventes orgánicos. Volúmenes de manipulación de hasta 5 ml (filtro de 10 mm de diámetro) o 100 ml (filtro de 25 mm de diámetro).
- Membrana Anopore™ de abeja no deformable
- La membrana inherentemente hidrófila está libre de adhesivos y surfactantes
- Baja unión de proteínas, baja retención de líquidos para la máxima recuperación de muestras
- Flujo unidireccional
Información de órdenes
La carcasa hexagonal de polipropileno con soldadura térmica no contiene adhesivos ni ligantes.
Especificaciones
Sí | |
0,1 μm | |
0,78 cm2 | |
< 20 μl | |
Luer Lock hembra | |
6,9 bares (100psi) | |
45 °C | |
Hasta 10 ml |
Membrana inorgánica de Anopore (matriz de alúmina) | |
No estéril | |
Preparación de muestras orgánicas/acuosas para HPLC, esterilización fría de medios de crecimiento, filtración de disolventes para análisis espectrales, filtración para fagos y virus, extrusión de liposomas, eliminación de polímeros o proteínas de elevado peso molecular, eliminación de coloides del agua desionizada | |
Polipropileno | |
Luer-Slip macho | |
Paquete de 50 | |
Filtro de jeringa | |
10 mm |