Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles Anotop™ 10 Plus
Volumen de retención: < 30 μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
Marca:  Cytiva 6809-3112
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11929347
  • 705.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Similares a los filtros Anotop, pero incluyen un prefiltro de microfibra de vidrio sin aglutinante con membrana inorgánica Anotop™ en una carcasa de polipropileno.
Prefiltro de microfibra de vidrio
  • Aumenta el rendimiento
  • Mantiene el rendimiento de la membrana
  • Reduce la necesidad de centrifugación antes de la filtración, la filtración secuencial o la refiltración
  • Permite el uso de filtros Anotop Plus con tamaño de poro de 0,1 μm para eliminar contaminantes de micoplasma de cultivos de tejidos
Características
  • Volumen de retención: <30 μl (tamaño de 10 mm), <200 μl (25 mm)
  • Límite de presión, 7 kg/cm (100 psi/6,89 bar)
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de jeringa estéril Anotop Plus de 10 mm, 0,1 μm, con prefiltro de microfibra de vidrio (50 unidades)
0,78 cm2
Polipropileno (PP)
Luer macho
Polipropileno
10 mm
0,1 μm
< 30 μl
Luer Lock hembra
6,9 bar (100 psi)
Filtro de jeringa