Learn More
Cytiva Filtros TCLP de bajo nivel de metales y con tratamiento de ácido
Filtros sin ligante
Marca: Cytiva 1810-110
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Filtros sin ligante
El filtro de TCLP Whatman se ha fabricado mediante una microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante con un valor nominal de retención de partículas de 0,6μ m a 0,8μ m
- Resistentes a bases y ácidos diluidos
- Disponibles en seis diámetros, incluidos tamaños para adaptarse a embudos Büchner y unidades de extracción zero-headspace
- El tratamiento previo con ácido elimina la necesidad de lavar los filtros en ácido en su laboratorio para reducir el tiempo de análisis y los costes de reactivos
Compliance
Cumplir con los requisitos del procedimiento 1311 de lixiviación característica de toxicidad del método de la EPA de EE. UU. (TCLP), incluyendo el requisito de retención de partículas de 0,6 a 0,8 μm.
Especificaciones
Los filtros de prueba Whatman TCLP de GE están tratados con ácido con bajo contenido de metal. Son compatibles con las pruebas de TCLP, ya que proporcionan información precisa sobre los límites de TCLP para garantizar que se pueda poner en práctica el mejor plan de eliminación posible. | |
Vidrio de borosilicato | |
Determinación del potencial de lixiviación en vertederos de contaminantes orgánicos e inorgánicos peligrosos que puedan migrar hacia aguas subterráneas, que constituyan una amenaza para fuentes de agua potable | |
Circulares | |
Filtro de prueba de límites de TCLP | |
4,33 in |
Circulares | |
0,7 μm | |
50 unidades. | |
420 μm | |
60 ml/min | |
110 mm |