Learn More
Cytiva Accesorios para filtros sin jeringa Mini-UniPrep™
Manipule varias muestras a la vez
Marca: Cytiva MUPG2MCWT8
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Alertas:
El multicompresor de seis posiciones (n.º 09-927-13) es solo para uso con MiniUniprep de plástico.
El multicompresor de ocho posiciones (n.º 09-924-491) es solo para uso con MiniUniprep G2 de vidrio.
Descripción
Los filtros sin jeringa Whatman Mini-UniPrep integran un vial para muestreador automático, una membrana de filtración, un émbolo y un tapón/septo en un producto consumible. Los compresores activan el émbolo para filtrar la muestra a través de la membrana sin esfuerzo de las mano.
- Compatible con viales de filtro sin jeringa Mini-UniPrep y/o Mini-UniPrep G2
- Los compresores multicámara procesan varios viales simultáneamente para la filtración con revestimiento de flujo
- Los viales de filtro Mini-UniPrep preparan las muestras 3 veces más rápido que los filtros de jeringa estándar, y pueden cargarse directamente en un muestreador automático
- Las opciones incluyen: Compresores de mano de 1, 6 u 8 posiciones o de asa (bandejas adicionales de 8 posiciones también disponibles)
Especificaciones
Blanco | |
Filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2 | |
8 viales de muestras | |
Solo bandeja | |
Bandeja de ocho viales | |
110 mm |
Bandeja de viales para el multicompresor G2 (n.º cat. MUPG2MCPWC8) | |
Filtración/preparación de muestras para HPLC/UHPLC | |
Polipropileno | |
1 unidad | |
4,33 in |