Learn More
Cytiva Accesorios para filtros sin jeringa Mini-UniPrep™
Manipule varias muestras a la vez
Marca: Cytiva CR0000006
Detalles adicionales : Peso : 1.28000kg
Alertas:
El multicompresor de seis posiciones (n.º 09-927-13) es solo para uso con MiniUniprep de plástico.
El multicompresor de ocho posiciones (n.º 09-924-491) es solo para uso con MiniUniprep G2 de vidrio.
Descripción
Compresores
- Dispositivos portátiles para ayudar en la compresión de unidades de filtro Mini-UniPrep y Mini-UniPrep G2
- Acelera el proceso de preparación de muestras
- El uso de bandejas adicionales permite la carga previa de muestras
- Para su uso con multicompresor de 8 posiciones (n.º 09-924-491)
Especificaciones
Blue | |
Mini-UniPrep Syringeless Filters | |
Filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2 | |
Polipropileno | |
1 Each |
Multi-sample Hand Compressor; Six positions | |
Caucho de silicona recubierto de PTFE | |
6 Sample Vials | |
Compressor | |
Compresor de varias muestras, seis posiciones |