Learn More
Cytiva Filtros de jeringa ReZist™ GF 92 de 30 mm
Diseñados para ser resistentes a disolventes orgánicos. Los filtros de jeringa GF 92 de 30 mm Whatman™ ReZist™ son muy adecuados para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos.
222.00€ - 795.00€
Especificaciones
Material | Fibra de vidrio 92 |
---|---|
Tamaño de poro | > 1 μm |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Estilo de salida | Luer Lock macho |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11329364
|
Cytiva
10463543 |
100 |
222.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11339364
|
Cytiva
10463545 |
500 |
795.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La fibra de vidrio es ideal para la prefiltración de soluciones con alto contenido sólido
- Se utiliza como filtro de ventilación para recipientes pequeños
- Resistencia química extremadamente alta
- Permite el uso óptimo de pequeños volúmenes de muestra
Especificaciones
Fibra de vidrio 92 | |
Polipropileno | |
Luer Lock macho | |
30 mm |
> 1 μm | |
Luer Lock hembra | |
Filtro de jeringa |