Learn More
Cytiva Filtros de jeringa certificados de HPLC SPARTAN™
Proporciona resultados reproducibles en la filtración de soluciones orgánicas y acuosas en HPLC. Los filtros de jeringa de 13 mm certificados para HPLC Whatman™ Spartan™ son resistentes a los disolventes de HPLC comunes y presentan niveles bajos de extraíbles que, de ser mayores, podrían interferir con el análisis.
Marca: Cytiva 10463102
Detalles adicionales : Peso : 0.53000kg
Description
Unidad de filtración lista para usar con una membrana hidrófila de baja unión de proteínas fabricada con celulosa regenerada y carcasa de policarbonato. Probada y certificada para comprobar la ausencia de sustancias que absorben rayos UV en longitudes de onda de 210 y 254 nm con agua, metanol y acetonitrilo.Características
- Excelente resistencia química a los disolventes de HPLC acuosos y orgánicos estándar
- Bajo volumen muerto (< 10 μl)
Ventajas
- Versátil: para cualquier aplicación que requiera una membrana hidrófila con baja unión de proteínas y resistente químicamente—
- La calidad entre lotes documentada y la uniformidad garantizan unos resultados reproducibles
- La salida Mini-Tip es ideal para el filtrado en frascos de muestras muy pequeños
- Purificación de soluciones acuosas y orgánicas
- Filtración de soluciones de proteínas
Specifications
Marrón oscuro | |
0,2 μm | |
Polipropileno | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa |
Celulosa regenerada | |
Filtración de soluciones acuosas y orgánicas en HPLC con resultados reproducibles; purificación de soluciones orgánicas y acuosas; filtración de soluciones de proteínas | |
Luer Lock hembra | |
500 | |
13 mm |