Learn More
Cytiva Filtros para jeringa de PVDF Puradisc de 13 mm
Diseñados para una alta resistencia a la tracción, alta resistencia a disolventes y bajo nivel de unión a proteínas. Los filtros de jeringa de PVDF no estériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™ son aptos para la filtración biomédica, la filtración de esterilización y la preparación de muestras para HPLC.
Marca: Cytiva 6792-1304
789.11 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.48692kg
Descripción
- Medios de filtración de PVDF
- Buena resistencia a disolventes orgánicos
- No estériles
- Carcasa de polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles con Luer Slip macho o salida de punta de tubo (permite la filtración directa en insertos de microvial)
- La entrada es de tipo Luer lock hembra
Especificaciones
Filtros de jeringa de difluoruro de polivinilideno Puradisc de 13 mm, 0,45 μm (500 unidades) | |
0,45 μm | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
Paquete de 500 | |
Hasta 10 ml | |
13 mm |
PVDF | |
No estéril | |
< 25 μl | |
Luer Lock hembra | |
5.2 bar | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |