Learn More
Cytiva Membranas de ésteres mezclados de celulosa Whatman™,tamaño de poro 0,6μm (ME 26)
Whatman™ (ME 26) Mixed Cellulose Ester Membranes are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration, including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
119.00€ - 159.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | 3,7 bar |
Desechables | Single-use |
Tipo de filtro | ME 26 |
Material | Éster de celulosa mixta |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11345014
|
Cytiva
10401514 |
50 mm |
159.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11315014
|
Cytiva
10401506 |
25 mm |
119.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Filter Type: Plain
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 26
- Pore Size: 0.6 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Flow Rate: 4.8 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 21 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- Bubble Point: 3.7 bar
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Single-use | |
Éster de celulosa mixta | |
0,6 μm | |
4,8 s/100 ml/12,5 cm2 en Delta p equivale a 0,9 bar | |
21 s/100 ml a Delta p equivale a 3 mbar |
3,7 bar | |
ME 26 | |
ME 26 | |
No estéril | |
Filtración, citología, control del aire, muestras acuosas para HPLC, ensayos biológicos | |
Plano |