Learn More
Invitrogen™ WesternDot™ 625 Western Blot Kits
The WesternDot 625 Western Blot kits combine the unique properties of Qdot 625 nanocrystals with the high-affinity streptavidin-biotin interaction to allow simple, highly sensitive detection of proteins on western blots.
Marca: Invitrogen™ W10142
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Tampón bloqueante WesternDot™ (componente A), tampón de lavado (componente B), IgG cabra antirratón biotina-XX (H+L) (componente C), conjugado de estreptavidina Qdot™ 625, (componente D), WesternDot™ S
Descripción
The WesternDot 625 Western Blot kits combine the unique properties of Qdot 625 nanocrystals with the high-affinity streptavidin-biotin interaction to allow simple, highly sensitive detection of proteins on western blots. The WesternDot kits contain optimized, ready-to-use or ready-to-dilute reagents for sensitive immunodetection of proteins immobilized on nitrocellulose (NC) or polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes.
Los kits de western blot WesternDot 625 utilizan nanocristales Qdot 625 extremadamente brillantes e incluyen reactivos para la adquisición de imágenes sensibles de proteínas sondeadas con anticuerpos primarios de ratón o conejo.Las características incluyen:
• El rendimiento de la detección y la facilidad de uso superan los métodos existentes basados en ECL
• Utilizan conjugado de estreptavidina Qdot 625 extremadamente brillante para permitir la adquisición directa de imágenes de blots y evitar la necesidad de invertir tiempo y dinero en la optimización de múltiples exposiciones a la película en la oscuridad
• Contiene reactivos suficientes para 20 blots de minigel (7 x 10 cm/blot)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
• Tampón de bloqueo WesternDot™, componente A • Tampón de lavado, componente B • IgG cabra anticonejo biotina-XX (H+L), componente C • Conjugado de estreptavidina Qdot™ 625, componente D • Placa de tinción WesternDot™, componente E Almacenar a 4 °C, no congelar. |
|
Detección de transferencia | |
Fluorescencia | |
Qdot 625 | |
Nanocristales Qdot | |
Rabbit | |
Temperatura ambiente |
Kit de western blot de cabra anticonejo WesternDot™ 625 | |
Rojo | |
iBlot, sistema de captura de imágenes fotográfico | |
Kit Western Blot de 625 Goat Anti-Mouse | |
Molecular Probes™, WesternDot™ | |
Proteínas, extractos celulares |