Learn More
Thermo Scientific™ Kit de pruebas rápidas de aglutinación en látex con colores Wellcogen™ para el análisis de salmonela
Ahorre hasta dos días con respecto a los métodos tradicionales de cribaje con esta prueba económica y fácil de usar de aglutinación en látex para lograr una identificación rápida y precisa de la Salmonella.
Marca: Thermo Scientific™ R30858301
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Detecte rápidamente e identifique provisionalmente la Salmonella en el cultivo realizado por medio de la aglutinación en látex utilizando el kit de pruebas rápidas de aglutinación en látex con colores Thermo Scientific™ Wellcogen™ para el análisis de salmonela. Ahorre hasta dos días de tiempo de prueba con respecto a los procedimientos tradicionales de cribaje con esta prueba económica y fácil de usar. Gracias a su alto valor predictivo positivo y negativo (VPP > 98,7 %) y a que los resultados se obtienen en menos de tres minutos, los laboratorios pueden usar esta prueba de cribaje rápido para eliminar la Salmonella de muestras negativas a partir de pruebas adicionales, lo que reduce el número de muestras que requieren pruebas de confirmación.
Utilice esta prueba rápida de aglutinación de látex para la detección y el seroagrupamiento provisional de Salmonella en caldo de selenita y medios de cultivo sólidos. Las pruebas con colores Wellcolex para el análisis de salmonela también se pueden utilizar para la identificación provisional de los serogrupos de Salmonella A, B, C, D, E y G, y el antígeno Vi con tan solo dos reactivos.- Identifica los principales grupos de Salmonella
- Utiliza tecnología avanzada con colores para una identificación clara y de fácil lectura, de especies y/o serogrupos
- Proporciona unos resultados exactos y fiables en menos de tres minutos
- Elimina rápidamente las muestras negativas cuando se utilizan como método de cribaje del cultivo primario
Para realizar pruebas con colores Wellcolex para el análisis de salmonela, se hace reaccionar una muestra de un cultivo de caldo de selenita F (entre 18 y 24 horas de incubación) o una suspensión de bacterias de agar sólido con dos reactivos de prueba, que constan de una mezcla de suspensiones de partículas de látex rojas, azules y verdes, cada una de las cuales está recubierta de anticuerpos específicos de diferentes serogrupos de salmonela.
En presencia de un antígeno homólogo, uno de los colores de la mezcla se aglutinará y la identidad del antígeno se indicará por medio del color de las partículas agregadas con un cambio radical en el color del fondo. Cada combinación se distingue fácilmente de las otras y de un resultado negativo en el que las partículas permanecen en una suspensión suave gris marronáceo, y de un resultado no específico ocasional en el que todas las partículas se aglutinan en agregados gris marronáceos sobre un fondo claro.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Sí | |
Kit de prueba para salmonela | |
Grupo A, B, C, D, E y G | |
Salmonella |
Kit Wellcolex para Salmonella con color | |
Salmonella a partir de caldo de selenito y medio de cultivo sólido | |
Reactivos de látex 1 y 2, control positivo rojo, control positivo azul y control positivo verde, bastoncillos de mezcla desechables, tarjetas de reacción desechables, dispensadores de muestra desechables, tubos de suspensión desechables, instrucciones de uso y guía de lectura | |
Kit para 50 pruebas |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
- EUH206-¡Atención
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.