Learn More
Welch™ Bomba de vacío con pistón de uso general WOB-L™: modelo 2546
Para aplicaciones que no son químicas
1445.00€
Especificaciones
Caballos de fuerza | 0,25 hp |
---|---|
Peso con embalaje (imperial) | 17 lb |
Peso con embalaje (métrico) | 7,7 kg |
Certificaciones/conformidad | CE |
Modelo | 2546 |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Caudal | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Caudal | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11708741
|
Welch™
U2546C-02 |
230 V/50 Hz | CFM 1.6 | 50 Hz | 230 V |
1445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
For non-chemical applications
El pistón de balanceo se tambalea lo que proporciona una resistencia del aire en la carrera ascendente ampliando la junta de teflón en el pistón y aumenta su eficiencia para la acción de balanceo.
- Bomba seca sin aceite accionada por pistón WOB-L
- Rosca de entrada/escape NPT: 1/4
Modelo 2546
- Desplazamiento de aire libre: CFM (l/min) a 60 Hz: 1.6 (45)
- Presión final: 60 torr (80 mbar)
- Presión máxima: 100 psig
- Vacío máximo en Hg: 27.6
- Motor: 0.25 Hp (190 W)
- Para el bombeo de vapores de soluciones acuosas, incluidos tampones, pero no para vapores ácidos, básicos u orgánicos o gases
- Las unidades de 50 Hz se suministran con marcado CE
Filtración por vacío, estufa de vacío, bomba de vacío preliminar/cámara de vacío; desecación; aspiración; automatización; cultivo celular; caja de guantes
Spécification
0,25 hp | |
7,7 kg | |
2546 | |
6,3 kg | |
10 pulg | |
8,1 in | |
8,8 in | |
80 mbar |
17 lb | |
CE | |
13,8 lb | |
Filtración de vacío, estufa de vacío, bomba de vacío preliminar/cámara de vacío, desecación, aspiración, automatización, cultivo celular | |
22,9 cm | |
25,4 cm | |
Bomba de vacío | |
230 V |