Learn More
Medicom WeePro Overshoe with Anti-Slip Sole, Type PB 6
Constructed of lint-free material to avoid any contamination in a controlled critical environment. Ideal protection against low concentration chemical splashes, powder, adhesives, fiberglass, solvents, and paints.
344.44€
Especificaciones
Color | White |
---|---|
Material | Polyethylene Laminate |
Material del dedo del pie | Composite |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17887729
|
Medicom
WL-CCE/AD-SM |
Small/Medium |
344.44€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17855967
|
Medicom
WL-CCE/AD-LXL |
Large/X-Large |
344.44€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Lint-free material to avoid any contamination in a controlled critical environment
- Thick PVC sole with a high anti-slip property over dry or wet floors
- Elastic wrap at ankle and heel to keep the overshoes straight
- Antistatic material to allow easy dissipation of electrostatic charges
- Ideal protection against : low concentration chemical splashes, powder, adhesives, fiberglass, solvents, paints
Especificaciones
White | |
Composite | |
Non-sterile | |
No | |
Overshoe |
Polyethylene Laminate | |
Single-use | |
Unisex | |
Yes |