Learn More
Tempshield™ Waterproof Cryo-Grip™ Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Modelo:
Codo
Hombro
Longitud hasta la mitad del antebrazo
Muñeca
Descripción
- Agarre en la palma para mejorar la movilidad al manipular objetos pequeños
- Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
- Alto nivel de protección térmica cuando se expone a líquidos criogénicos
- Para aplicaciones muy frías hasta -196 °C
- Máximo nivel de protección térmica y contra las salpicaduras, flexibilidad y movilidad
- Categoría CE III: EN 511, EN 388, EN 420
- Aplicaciones: manipulación de objetos pequeños o muestras almacenadas o endurecidas en líquidos criogénicos, dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con la posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | N.º de cat. CE III, EN 511, EN 388, EN 420 |
Color | Azul |
Tipo de producto | Guantes criogénicos |
Tamaño | L |
Modelo | Codo |
Temperature (Metric) Max | de -196 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de objetos pequeños o muestras almacenadas o endurecidas en líquidos criogénicos, dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con la posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras |
Serie | Tempshield™ Cyro-Protection™ |