Learn More
Thermo Scientific™ Depósito de agua de suministro para sistemas de purificación de agua, depósito de polietileno, opaco a la luz, 30 l
Almacene de manera segura agua purificada de su sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™ mediante uno de estos depósitos de almacenamiento compatibles.
Marca: Thermo Scientific™ 06.5070
Detalles adicionales : Peso : 5.80000kg
Descripción
Almacene de manera segura, agua purificada de un sistema compatible, con los depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™. Para uso con sistemas Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™, estos depósitos son compatibles con los siguientes modelos: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII y Smart2Pure.
Características:- La amplia abertura facilita una limpieza sencilla y eficaz.
- Los filtros de seguridad opcionales incluyen una absorción de CO2 que evita que los aumentos de conductividad provoquen una transferencia de CO2 y un desbordamiento esterilizado para evitar que los microorganismos entren en el depósito de agua y la contaminen.
- El depósito de polietileno se ha construido con materiales inertes y opacos.
- La bomba de recirculación (opcional) protege el agua de la proliferación bacteriana durante los períodos de reposo a la vez que mantiene un valor de conductividad bajo.
- El montaje en pared es opcional.
- La salida de fondo cónico permite un drenaje completo.
- 06,5038
- 06,5068
- 06,5034
- 06,5064
- 06,5084
- 06,5032
- 06,5062
- 06,5082
- 06,5033
- 06,5063
- 06,5083
- 06,5040
- 06,5070
Especificaciones
60 L | |
Depósito de almacenamiento, 60 l | |
Smart2Pure 12 |