Learn More
Agua sin partículas, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Los reactivos de la farmacopea están destinados a ser utilizados en pruebas y monografías de farmacopea, producidos bajo un sistema de gestión de calidad conforme a las normas GMP ISO 9001 de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente, utilizando los componentes de calidad de los reactivos de la farmacopea y el agua que cumple el requisito de la monografía de la farmacopea pertinente para el agua purificada.
Marca:  Fisher Chemical RP 231 1000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 12990564
  • 81.60€ / 1000 ml
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Frasco
1000 mL
EU Ph Ref: 1095507
Water, particle-free ,