Learn More
Agua en DMSO, 90 % en volumen, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
200 L
Especificaciones
Color | Incolora |
Cantidad | 200 L |
CAS | 7732-18-5, 67-68-5 |
Envase | Tambor de plástico |
Fórmula molecular | H2O |
Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
Nombre IUPAC | refrigeración |
Peso molecular (g/mol) | 18.02 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 90 % de agua, 10 % de DMSO (por volumen) |