Learn More
Agua, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Descripción
- Para cromatografía de gases (GC)
- Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
- Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 2050024 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02g/mol |
Grado | CHROMASOLV™ |
Densidad | 1.000g/mL at 3.98°C |
Cantidad | 1 L |