Learn More
SpotSee WarmMark™ Long Run Ascending Time-Temperature Indicator
WarmMark™ Long Run monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
318.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | REACH |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 98.1 x 19 x 1.5 mm |
Desechables | Single-use |
Para utilizar con (aplicación) | Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring |
Altura (imperial) | 0.06 in. |
Código de producto | Marca | Temperatura máxima | Intervalo de temperatura (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura máxima | Intervalo de temperatura (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17824076
|
SpotSee
WL 10/50 |
10°C | -30°C to 10°C | -22 °F to 50°F |
318.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17804086
|
SpotSee
WL 31/88 |
31°C | -30°C to 31°C | -22°F to 88°F |
318.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cost Effective Time/Temperature indicator
- Monitor time above 10°C
- Indicate if temperature exceeded for up to 5 days
- Field-armable with pull tab
Especificaciones
REACH | |
Single-use | |
0.06 in. | |
Instructions for Use Certificate of Conformance | |
Acrylic Adhesive | |
3.88 in. | |
-22°F | |
Yes | |
± 1°C | |
Chemical Color Change |
98.1 x 19 x 1.5 mm | |
Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring | |
1.5 mm | |
98 mm | |
0.75 in. | |
Ascending time-temperature indicator | |
-30°C | |
Used in transport and storage of temperature sensitive products | |
12 hours, 30 hours, 60 hours, 110 hours, 168 hours | |
19 mm |