Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vulcanus
Botas de soldador diseñadas específicamente para trabajar con metal a temperaturas extremas. La solapa sobre el pie no permite la entrada de chispas o fragmentos.
Marca: Emma Safety Footwear MM53984839
Detalles adicionales : Peso : 1.79700kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela resistente al calor GripForce™ Duo
- Solapa de velcro sobre el pie
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Vulcanus | |
Cuero |
Negro | |
Piel flor de napa/Hydro-Tec™ tratamiento Sanitized Silver | |
39 |