Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vulcanus
Botas de soldador diseñadas específicamente para trabajar con metal a temperaturas extremas. La solapa sobre el pie no permite la entrada de chispas o fragmentos.
Marca:  Emma Safety Footwear MM53984847
Detalles adicionales : Peso : 2.20500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918711
  • 134.62€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela resistente al calor GripForce™ Duo 
  • Solapa de velcro sobre el pie
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Vulcanus
Cuero
Negro
Piel flor de napa/Hydro-Tec™ tratamiento Sanitized Silver
47