Learn More
Poulten Graf™ Buretas de vidrio de borosilicato Volac™ con llave de vidrio
Con una brida en la parte superior para facilitar el llenado. Las buretas de vidrio borosilicatado Poulten Graf™ Volac™ con llave de vidrio presentan números resaltados y líneas de graduación finas.
Marca: Poulten Graf™ RB9803/NC/H
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Los surtidores de vidrio extraíbles cuentan con un número de instrumento para su trazabilidad
- Tiempo de flujo inscrito en el instrumento
- Certificado que especifica la precisión en tres puntos proporcionados
- Fabricación de acuerdo con la norma BS ISO 385
Especificaciones
Azul | |
820 mm | |
0,1 ml | |
Recto | |
±0,05 ml | |
Clase AS |
50 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Llave de vidrio intercambiable en cuerpo de vidrio | |
Vidrio | |
Bureta volumétrica | |
BS 846, ISO 385 |