Learn More
Poulten Graf™ Buretas de vidrio de borosilicato Volac™ con llave de vidrio
Con una brida en la parte superior para facilitar el llenado. Las buretas de vidrio borosilicatado Poulten Graf™ Volac™ con llave de vidrio presentan números resaltados y líneas de graduación finas.
Marca: Poulten Graf™ RB9803/NC/F
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Removable glass jets are inscribed with instrument number for traceability
- Flow time inscribed on the instrument
- Certificate specifying accuracy at three points provided
- Produced according to BS ISO 385
Especificaciones
Blue | |
820 mm | |
0.05 mL | |
Straight | |
±0.03 mL | |
Class AS |
25 mL | |
Borosilicate Glass | |
Llave de vidrio intercambiable en tambor de vidrio | |
Glass | |
Volumetric Buret | |
BS 846, ISO 385 |