Learn More
Vivid™ EOMCC Substrate
Sustrato de EOMCC Vivid™
Marca: Invitrogen P3024
Detalles adicionales : Peso : 3.36000kg
Descripción
Los sustratos Vivid™ son colorantes bloqueados que generan una señal de fluorescencia mínima hasta que se produce la oxidación. El metabolismo del citocromo P450 en cualquiera de los dos sitios potenciales de oxidación libera el producto altamente fluorescente. Tienen una fluorescencia, solubilidad y propiedades cinéticas superiores a las de las sondas fluorogénicas convencionales. Esto da como resultado una mayor sensibilidad, una mayor relación señal-ruido y una mejor reproducibilidad de los ensayos. Cuando se utilizan en combinación con los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus como parte de los kits de cribaje Vivid™ CYP450, los sustratos Vivid™ permiten una detección rápida y sólida de los inhibidores del citocromo P450. Este sustrato en particular (sustrato Vivid ™ EOMCC) produce un producto que emite una fluorescencia azul.Más sobre los kits de cribaje Vivid™ CYP450
los kits de cribaje Vivid™ CYP450 son ensayos de alto rendimiento basados en la fluorescencia para el cribaje de interacciones enzima-fármaco y la inhibición de CYP450. Los kits de cribaje Vivid™ CYP450 incluyen el sustrato Vivid™, el patrón de fluorescencia Vivid™, un tampón de reacción, el sistema de regeneración Vivid™, NADP+ y el reactivo CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos que expresan una isozima CYP450 humana y citocromo P450 reductasa humana. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja sobre los microsomas del hígado humano, ya que solo se expresa una isoenzima CYP450, lo que evita el metabolismo de otros CYP450.
>> Ver todas™ las aplicaciones de los kits de cribaje Vivid CYP450
: cribaje de alto rendimiento de las interacciones enzima-fármaco, creación de compuestos para la inhibición de fármacos de isoenzimas del citocromo P450, generación de modelos de SAR predictivos para guiar la adquisición de compuestos
para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH. Los sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450 también están disponibles por separado. Almacene los tampones de reacción a 4 °C o a temperatura ambiente. Almacene BACULOSOMES™, el sistema de regeneración NADPH y NADP+ a - 80 °C. Almacene los sustratos y patrones Vivid™ a 4 °C, protegidos de la luz (para el almacenamiento a largo plazo, vuelva a suspender en disolvente orgánico y conserve a - 20 °C). | |
VIVID™ | |
EOMCC | |
Sustrato del citocromo P450 |
Fluorescente | |
0,1mg | |
Sustrato químico | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.