Learn More
Vivid™ EOMCC Substrate
Sustrato de EOMCC Vivid™
Marca: Invitrogen P3027
Detalles adicionales : Peso : 3.36000kg
Descripción
Los sustratos Vivid™ son colorantes bloqueados que producen una señal de fluorescencia mínima hasta que se produce la oxidación. El metabolismo del citocromo P450 en cualquiera de los dos sitios de oxidación potenciales libera el producto altamente fluorescente. Tienen una fluorescencia, solubilidad y propiedades cinéticas superiores a las de las sondas fluorogénicas convencionales. Esto da como resultado una mayor sensibilidad, una mayor relación señal-ruido y una mejor reproducibilidad de los ensayos. Cuando se utiliza en combinación con los reactivos CYP450 BACULOSOME™ Plus como parte de los kits de detección Vivid™ CYP450, los substratos Vivid™ permiten una detección rápida y robusta de los inhibidores del citocromo P450. Este sustrato en particular (sustrato Vivid ™ EOMCC) produce un producto que emite una fluorescencia azul.Más sobre los kits de detección Vivid™ CYP450
Los kits de detección Vivid™ CYP450 son ensayos basados en fluorescencia de alto rendimiento para la detección de interacciones enzima-fármaco e inhibición CYP450. Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustrato Vivid™, patrón fluorescente Vivid™, tampón de reacción, sistema de regeneración Vivid™, NADP+ y reactivo CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos que expresan un isozima CYP450 humano y citocromo P450 reductasa humana. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una ventaja distintiva sobre los microsomas hepáticos humanos, ya que solo se expresa un isozima CYP450, evitando así el metabolismo por otros CYP450s.
>> Ver todos los kits de detección Vivid™ CYP450
Aplicaciones: Detección de alto rendimiento de interacciones enzima-fármaco, perfilado de compuestos para inhibición de fármacos de isoenzimas citocromo P450 , generación de modelos predictivos SAR para guiar la adquisición de compuestos
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Viabilidad, proliferación y función celulares, industria farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, ensayos ADME/Tox basados en objetivos | |
Sustrato del citocromo P450 | |
Sustrato Vivid™ EOMCC, 1 mg, peso molecular 245,2 g/mol, tipo de sustrato citocromo P450, método de detección fluorescente, utilizado para la viabilidad celular, proliferación y función, farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, ensayos ADME/Tox basados en objetivos. | |
1 unidad | |
– 20 °C |
1 mg | |
Sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH. | |
245,2g/mol | |
Sustrato Vivid™ EOMCC |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.