Learn More
Sartorius Unidad de ultrafiltración Vivaspin™ Turbo 4
Maneja un volumen de muestra de hasta 4 ml en 4 rotores de ángulo fijo y de basculación aptos para tubos para centrífuga de 15 ml. La unidad de ultrafiltración Sartorius Vivaspin Turbo 4 incluye membranas dobles verticales y un elegante diseño interno para acelerar la concentración de muestras con las máximas recuperaciones.
Marca: Sartorius VS04T31
Detalles adicionales : Peso : 0.39668kg
Descripción
Maneja un volumen de muestra de hasta 4 ml en 4 rotores de ángulo fijo y de basculación aptos para tubos para centrífuga de 15 ml.La unidad de ultrafiltración Sartorius Vivaspin Turbo 4 incluye membranas dobles verticales y un elegante diseño interno para acelerar la concentración de muestras con las máximas recuperaciones.
- Membrana de PES de flujo alto
- Recuperación de retenido >95 % x pH 1-14 carcasa de poliestireno adecuada con alta compatibilidad química
- Compatibilidad de rotor universal
- Graduación de volumen para una fácil detección / monitorización del concentrado volumen
- La tecnología de unión UV permite una transición de unión suave entre la membrana y la carcasa de plástico, lo que permite la recogida de muestras concentradas completas en un exclusivo bolsillo de tope muerto adecuado para pipetas
Especificaciones
Unidad de ultrafiltración Turbo 4 | |
50000 Da | |
Rotor basculante: 4000 x g Ángulo rotor: 7500 x g | |
Tipo de muestra: nanopartículas; péptido; proteína | |
De 2 a 4 ml |
Poliestersulfona (PES) | |
Concentración, desalinización, intercambio de tampones | |
25/paq. | |
Unidad centrífuga | |
1225 mm |